Tisk…
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0871-25G PC0871-5G
APOSPC0871-25GEA 25630 CZK
APOSPC0871-25G APOSPC0871-5G
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Vzorec: C₄H₂Cl₂F₆
Bod varu: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320732
CAS číslo: 162462-08-0