Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate, 2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid methyl ester
PC0870-1G
PC0870-5G
PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA
622
CZK
APOSPC0870-1G
APOSPC0870-5G
APOSPC0870-25G
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Vzorec:
C₉H₉FO₃ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788537 CAS číslo: 178747-79-0 |