Tisk…
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 1210 CZK
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788536
CAS číslo: 500912-12-9
UN: 3265
ADR: 8,II