2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0867-1G
PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA
1740
CZK
APOSPC0867-1G
APOSPC0867-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄F₂O₃ Bod tání: 205…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321116 CAS číslo: 175968-39-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...