Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC0858-1G PC0858-5G PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA 622 CZK
APOSPC0858-1G APOSPC0858-5G APOSPC0858-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅ClFNO₃
MW: 205.5700 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425810
CAS číslo: 84478-76-2