α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G
PC0852-25G
PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA
6450
CZK
APOSPC0852-100G
APOSPC0852-25G
APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Vzorec:
C₇H₅ClF₂ Bod varu: 82 °C/22mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01090990 CAS číslo: 220141-71-9 UN: 3265 ADR: 8,II |