Tisk…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0851-1G PC0851-5G
APOSPC0851-1GEA 1950 CZK
APOSPC0851-1G APOSPC0851-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Vzorec: C₇H₆ClFN₂S
Bod tání: 236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571081
CAS číslo: 154371-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III