Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 3210 CZK
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788534
CAS číslo: 497959-33-8