Tisk…
3,5-Difluorophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-isocyanatobenzene
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 622 CZK
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155.104 g/mol
Bod varu: 159 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093693
CAS číslo: 83594-83-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II