5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G
PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA
11710
CZK
APOSPC0844-1G
APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₃ MW: 285.02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788532 CAS číslo: 497959-32-7 |