Tisk…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 28040 CZK
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788531
CAS číslo: 251300-30-8