Tisk…
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 910 CZK
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788530
CAS číslo: 251300-28-4