Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 1580 CZK
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788528
CAS číslo: 146539-83-5