Tisk…
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 11710 CZK
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂FN₃O₂
Bod tání: 153…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173917
CAS číslo: 138907-68-3