Tisk…
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0836-1G PC0836-25G PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA 622 CZK
APOSPC0836-1G APOSPC0836-25G APOSPC0836-5G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788526
CAS číslo: 348-28-7