Tisk…
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 5790 CZK
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236600
CAS číslo: 132794-08-2
UN: 3265
ADR: 8,III