4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC0831-1G
PC0831-5G
PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA
3740
CZK
APOSPC0831-1G
APOSPC0831-5G
APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
MW:
227,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00115025 CAS číslo: 231953-33-6 |