Tisk…
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 992 CZK
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 112…114 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973972
CAS číslo: 106428-05-1