Tisk…
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 910 CZK
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077541
CAS číslo: 448-19-1