Tisk…
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 9760 CZK
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₇F₃O₃S
Bod tání: 64…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792426
CAS číslo: 87750-51-4