Tisk…
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0816-25G PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA 1210 CZK
APOSPC0816-25G APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788524
CAS číslo: 497959-29-2