Tisk…
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 8270 CZK
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788523
CAS číslo: 197384-98-8
UN: 1760
ADR: 8,II