Tisk…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0809-1G PC0809-5G
APOSPC0809-1GEA 695 CZK
APOSPC0809-1G APOSPC0809-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Vzorec: C₇H₉F₆O₅P
Hustota: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009901
CAS číslo: 88738-78-7