Tisk…
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0807-5G PC0807-1G
APOSPC0807-5GEA 28930 CZK
APOSPC0807-5G APOSPC0807-1G
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788522
CAS číslo: 401892-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II