2,2-Difluoroethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0806-5G
PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA
662
CZK
APOSPC0806-5G
APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Vzorec:
C₂H₅F₂N Bod varu: 68…69 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00798137 CAS číslo: 430-67-1 UN: 2735 ADR: 8,III |