4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0804-1G
PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA
6620
CZK
APOSPC0804-1G
APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec:
C₇H₄F₅NS Bod tání: 102…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788521 CAS číslo: 401892-85-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |