Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 11380 CZK
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788520
CAS číslo: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III