Tisk…
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 3380 CZK
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C6H4ClF2N
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042200
CAS číslo: 2613-34-5