Tisk…
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 8270 CZK
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₅O₂S
Bod tání: 192…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788718
CAS číslo: 832-32-6