Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-Sulphurpentafluorobenzoic acid
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 12200 CZK
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₅O₂S
MW: 248.17 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788519
CAS číslo: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III