4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0799-1G
PC0799-250MG
PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA
21100
CZK
APOSPC0799-1G
APOSPC0799-250MG
APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅F₅OS MW: 232,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788518 CAS číslo: 401892-84-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |