Tisk…
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0797-25G
APOSPC0797-25GEA 3910 CZK
APOSPC0797-25G
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Bod varu: 173…174 °C
Bod tání: –13…–12 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203929
CAS číslo: 54773-20-5
UN: 1760
ADR: 8,III