Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0796-1G
APOSPC0796-1GEA 8270 CZK
APOSPC0796-1G
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₅OS
MW: 232,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788517
CAS číslo: 401892-80-6