Tisk…
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 15710 CZK
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Vzorec: C₆H₅F₅OS
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788516
CAS číslo: 774-94-7