Tisk…
3-(Pentafluorothio)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0792-5G PC0792-1G PC0792-250MG
APOSPC0792-5GEA 48600 CZK
APOSPC0792-5G APOSPC0792-1G APOSPC0792-250MG
3-(Pentafluorothio)phenol
3-(Pentafluorothio)phenol
Vzorec: C₆H₅F₅OS
MW: 220,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788515
CAS číslo: 672-31-1