Tisk…
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 5530 CZK
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅IS
Bod varu: 50 °C/0,75mmHg
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788514
CAS číslo: 286947-68-0