Tisk…
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 10120 CZK
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Bod varu: 98…99 °C/17mmHg
Bod tání: 25 °C
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077844
CAS číslo: 10531-50-7