Tisk…
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0787-1G
APOSPC0787-1GEA 6020 CZK
APOSPC0787-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅IS
MW: 330,575 g/mol
Bod varu: 57 °C/0,75mmHg
Hustota: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788513
CAS číslo: 286947-67-9