Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0783-10G PC0783-5G PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA 5290 CZK
APOSPC0783-10G APOSPC0783-5G APOSPC0783-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236292
CAS číslo: 262608-88-8