Tisk…
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 9920 CZK
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Hustota: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425927
CAS číslo: 672-30-0