4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0780-1G
PC0780-5G
PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA
1450
CZK
APOSPC0780-1G
APOSPC0780-5G
APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Vzorec:
C₆H₆F₅NS Bod tání: 64…67 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01076203 CAS číslo: 2993-24-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |