Tisk…
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 22750 CZK
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₆F₅NS
Bod varu: 87 °C/3,2mmHg
Bod tání: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674199
CAS číslo: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III