2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0777-25G
PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA
1620
CZK
APOSPC0777-25G
APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 Bod tání: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788511 CAS číslo: 84194-30-9 |