Tisk…
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 6950 CZK
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Vzorec: C₉H₇FOS
MW: 182.22 g/mol
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078488
CAS číslo: 21243-18-5