Tisk…
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 1660 CZK
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788510
CAS číslo: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III