Tisk…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 5820 CZK
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Bod varu: 157 °C/5mmHg
Bod tání: 44538 °C
Hustota: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00378586
CAS číslo: 2264-00-8