(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
PC0769-1G
PC0769-500MG
PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA
1820
CZK
APOSPC0769-1G
APOSPC0769-500MG
APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₇F₃O MW: 176.14 g/mol Bod varu: 73…76 °C Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077845 CAS číslo: 340-06-7 |