Tisk…
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 2440 CZK
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Bod tání: 305…310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00807405
CAS číslo: 168267-41-2