2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0743-100G
PC0743-25G
PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA
9390
CZK
APOSPC0743-100G
APOSPC0743-25G
APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇HF₄N MW: 175,09 g/mol Bod varu: 164…165 °C Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040187 CAS číslo: 16582-93-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...