Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0738-1G PC0738-5G
APOSPC0738-1GEA 3740 CZK
APOSPC0738-1G APOSPC0738-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255.45 g/mol
Bod varu: 222…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094086
CAS číslo: 497181-19-8
UN: 3265
ADR: 8 II